Documentos Principais
8.14347
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BF4Li
Número CAS:
Peso molecular:
93.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
238-178-9
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥97.0% (acidimetric)
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
324 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3