229741
Lithium nitrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium salt of nitric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline powder
pf
264 °C (lit.)
solubilidade
522 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
grupo funcional
nitrate
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods