linha de produto
ReagentPlus®
forma
powder or crystals
concentração
9-11% Li (ICP)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
pf
264 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As an electrolyte and redox mediator in the Li-O2 battery.
- In the preparation of LiNO3/natural phosphate (NP) catalyst. This LiNO3/NP catalyst can be employed in the synthesis of chalcones.
- As a regenerable SEI (solid–electrolyte interphase) stabilizing agent in the rechargeable Li/O2 batteries.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1