Documentos Principais
204269
Sigma-Aldrich
Rubidium nitrate
99.95% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
RbNO3
Número CAS:
Peso molecular:
147.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.95% trace metals basis
Formulário:
powder
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded