Documentos Principais
202150
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nitric acid cesium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CsNO3
Número CAS:
Peso molecular:
194.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
414 °C (lit.)
densidade
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Alex M James et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(25), 22464-22473 (2019-05-30)
Sulfonated hyper-cross-linked polymers based on 4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl (BCMBP) were synthesized via metal-free (SHCP-1) and conventional Lewis acid-catalyzed (SHCP-2) Friedel-Crafts alkylation routes. The sulfonated polymers possessed BET surface areas in excess of 500 m2·g-1. SHCP-1 was investigated for its ability to extract
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)