Documentos Principais
808040
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, Wet cake (Wet cake)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Peso molecular:
63.55
Código UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
nanowires
diâmetro × C
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)