Documentos Principais
807958
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Peso molecular:
63.55
Código UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
Formulário
nanowires
Nível de qualidade
concentração
~5 mg/mL in ethanol
diâmetro × C
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)