934720
Tantalum-doped lithium lanthanum zirconium oxide
powder, battery grade
Sinônimo(s):
LLZTO, Ta-LLZO, Ta-doped lithium lanthanum zirconate
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Li6.2Al0.2La3Zr1.8Ta0.2O12
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
1-2 μm
condutividade
0.01-0.1 mS/cm ((ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature))
densidade
5.25 g/cm3 ((lit.))
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
934720-25G | 4065270333360 |