934704
Sodium manganese oxide
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium manganite
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Na0.44MnO2
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
1-2 μm
densidade
4.3 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)