934739
Sodium manganese oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Manganese oxide cathode, Sodium-ion battery cathode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum substrate
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
2.5 V vs Na/Na+
Application: Battery Manufacturing
Ensaio
≥98%
forma
sheet
composição
Active material loading 8.6 mg/cm2 ± 5%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
5 in. × 10 in.
espessura
16 μm , aluminum current collector
25-50 μm
72-80 μm , excluding current collector
tamanho de partícula
1-2 μm (active material characteristic)
capacidade
0.90 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)