934771
Lithium iron phosphate
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
LFP electrode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum substrate (current collector)
Nível de qualidade
grau
battery grade
descrição
Capacity: >= 170 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 3.2 V vs. Li/Li+
Ensaio
≥98% (active material characteristic)
composição
Active material loading 7.3 mg/cm2 ± 5%, ≥85%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
espessura
70 μm ± 5% , excluding current collector
tamanho de poro
~2 μm particle size (active material characteristic)
capacidade
≥170 mAh/g (Nominal)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)