Documentos Principais
4.90189
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11F6N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
391.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
liquid
potência
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
-15 °C
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1