768650
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
5.0 wt. %, conductive screen printable ink
Sinônimo(s):
Orgacon™ EL-P-5015, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
Formulário
paste
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
5.0 wt. %
resistência
≤130 Ω/sq
pH
1.5-2.0
viscosidade
≥50,000 mPa.s(20 °C)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Aplicação
Curing temp. 130°C during 3 min
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
97.77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
The emerging field of printed electronics requires a suite of functional materials for applications including flexible and large-area displays, radio frequency identification tags, portable energy harvesting and storage, biomedical and environmental sensor arrays,5,6 and logic circuits.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
768650-25G | 4061833400074 |