560596
PEDOT:PSS
low-conductivity grade, 2.7 wt. % aqueous dispersion
Sinônimo(s):
PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 2.7 wt % dispersion in H2O, low-conductivity grade
grau
low-conductivity grade
Nível de qualidade
composição
PEDOT content, ~0.14%
PSS content, ~2.6%
concentração
2.7 wt % dispersion in H2O
Impurezas
<300 ppm Na
tamanho de partícula
<200 nm, coeff var >95%
pH
1.2-1.8
condutividade
~1E-5 S/cm
viscosidade
<20 cP(20 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Tutorial Lithography Nanopatterning at Sigma-Aldrich. Lithography, based on traditional ink-printing techniques, is a process for patterning various layers, such as conductors, semiconductors, or dielectrics, on a surface.
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.