739332
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.1% aqueous dispersion, surfactant-free
Sinônimo(s):
Orgacon™ ICP 1050, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 1.1% in H2O, surfactant-free, high-conductivity grade
grau
high-conductivity grade
Nível de qualidade
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.1% in H2O
resistência
<100 Ω/sq, <80% visible light transmission (40μm wet)
índice de refração
n20/D 1.334
pH
<2.5
viscosidade
30-100 cP(20 °C)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.