687316
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.7 wt. % (nitromethane dispersion)
Sinônimo(s):
Aedotron™ C3-NM, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), bis-poly(ethyleneglycol), lauryl terminated, 0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
Formulário
liquid (dispersion)
Nível de qualidade
contém
perchlorate as dopant
composição
Acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron™- C3 polymer, 0.2-0.7 wt. %
Nitromethane, 90-95 wt. %
proprietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
Propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
concentração
0.5-0.9 wt. % (content of dispersion)
0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
resistividade da superfície
600-3000 Ω/sq
transmitância
70-85%
tamanho de partícula
200-600 nm
condutividade
10-60 S/cm
Aplicação
Características e benefícios
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
687316-25G | 4061838141088 |