736287
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.8 wt. % (propylene carbonate dispersion), contains perchlorate as dopant
Sinônimo(s):
Aedotron™ C3-PC, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), bis-poly(ethyleneglycol), lauryl terminated, 0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains perchlorate as dopant
Formulário
liquid (dispersion)
contém
perchlorate as dopant
composição
acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron™ TM-C3 polymer, 0.2-0.9 wt. %
propietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
propylene carbonate, 90-95 wt. %
propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
concentração
0.6-1.1 wt. %
0.8 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
índice de refração
n20/D 1.411
tamanho de partícula
200-600 nm (in suspension)
condutividade
10-45 S/cm (bulk)
densidade
1.141 g/mL at 25 °C
Aplicação
- Printed line width, 120 μm
- Printed line cross-sectional area, 14.1μm2
- Printed line average height, 70.6 ηm
- Sheet resistance, 2.0 kOhms/Square
- Resistivity, 14,021 μOhms·cm (71 S/cm)
- Fairly good optical clarity
Características e benefícios
Atenção
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
37.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules