04383
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T)
Ensaio
≥99.0% (HPLC/T)
Impurezas
≤0.3% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
pf
37 °C
densidade
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Ionic Liquids for Electrochemical Applications