39931
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for catalysis, ≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMIMBF4
About This Item
Produtos recomendados
grau
for catalysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
Impurezas
≤0.05% water
índice de refração
n20/D 1.52
densidade
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
550.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
288 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ionic Liquids have been thoroughly investigated as solvents in most types of catalytic reactions. Their merit lies in the ease with which their physical–chemical properties can be tuned by varying either the anion, the cation, or its substitution pattern.