Key Documents
51059
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
≥95%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrachloroaluminate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11AlCl4N2
Número CAS:
Peso molecular:
279.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥94.5% (HPLC)
≥95%
índice de refração
n20/D 1.484
densidade
1.304 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.Al.4ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;;;;;/h4-6H,3H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
chave InChI
UYYXEZMYUOVMPT-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
424.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
218 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tingting Wang et al.
Oncology letters, 19(3), 1727-1734 (2020-03-21)
A Disintegrin And Metalloprotease Domain 29 (ADAM29) and Family with sequence similarity 135 member B (FAM135B) genes have been reported to be associated with a carcinogenic risk of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). However, to the best of our knowledge
Artigos
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.