75059
1-Butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMIM OSU
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Impurezas
≤1.0% water
cadeia de caracteres SMILES
CCCCn1cc[n+](C)c1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15N2.C8H18O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3;2-8H2,1H3,(H,9,10,11)/q+1;/p-1
chave InChI
KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid