Key Documents
433780
Sigma-Aldrich
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride
96%
Sinônimo(s):
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H47ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
399.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
powder
pf
82 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride can be used:
  • To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.
  • To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.
  • As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Separation of water/butan-1-ol based on activity coefficients at infinite dilution in 1, 3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide ionic liquid
Wlazlo M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 316-322 (2018)