295698
Sulfur dioxide
≥99.9%
Sinônimo(s):
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.26 (21 °C, vs air)
pressão de vapor
1779 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99.9%
p.e.
−10 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
chave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide