Z513105
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 170
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 ea
Tamanho interno da CGA
170
Descrição geral
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)