Documentos Principais
Z146854
Sigma-Aldrich
Check valve
stainless steel valve, EPR O-ring
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.51
Materiais
EPR O-ring
stainless steel valve
Parâmetros
-65-300 °F temp. range
Descrição geral
Max. pressure: 3,000 psig. ¼ × ¼ in. NPTF inlets. Attaches to the outlet side of a regulator to prevent backstreaming of liquids and gases into the regulator or cylinder.
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z146854-1EA4061826763865