Documentos Principais
Z146846
Sigma-Aldrich
Check valve
Viton® O-ring, brass valve
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.51
Materiais
Viton® O-ring
brass valve
Parâmetros
-20-400 °F temp. range
Descrição geral
Max. pressure: 3,000 psig. ¼ × ¼ in. NPTF inlets. Attaches to the outlet side of a regulator to prevent backstreaming of liquids and gases into the regulator or cylinder.
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)