BR134002
BRAND® non-return valve
for tube I.D. 6-9 mm
Sinônimo(s):
Non-return valve, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 134002
Comprimento
80 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For tubing of inner- 6-9 mm. Length 80 mm. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)