Z286478
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 4 mm
Sinônimo(s):
3-way connector, hose connector
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene (with TFE plug)
descrição
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 6470, 0004
tamanho do furo
4 mm
Descrição geral
Serrated tubulation on each end.
Características e benefícios
- Autoclave friendly
- Non-seizing, leakproof PTFE plug
- Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)