Documentos Principais
Z286451
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 2 mm
Sinônimo(s):
3-way connector, hose connector
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Materiais
polypropylene (with TFE plug)
descrição
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 6470, 0002
tamanho do furo
2 mm
Descrição geral
Serrated tubulation on each end.
Serrated tubulations arranged in a T-shape.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)