Z768286
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 4 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass plug
Junta
joint plug17/40
tamanho do braço lateral
9 mm
furo da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)