CLS6791
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Produtos recomendados
Características
fits flask 4 x 1L
Parâmetros
20-300 rpm shaking frequency
4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
externo L × P × A
37 cm × 53 cm × 40 cm
Descrição geral
Características e benefícios
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)