Documentos Principais
SYNA612440
Synthware straight vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A612440, glass adapter with stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
male joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A612440
Categorias relacionadas
Descrição geral
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)