SYNA122440
Synthware™ vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A122440
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)