Key Documents
SYNA622440
Synthware vacuum take-off adapter with short stem
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinônimo(s):
Synthware A622440, distillation adapter, vacuum take off adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A622440
tamanho da mangueira
10 mm
Descrição geral
With a hose connection and a drip tip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)