SYNA881420G
Synthware™ vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A881420G, T-shape vacuum gas adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A881420G
Descrição geral
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)