Z286443
Nalgene® stopcock
2-way, bore size 4 mm
Sinônimo(s):
2-way connector, hose connector
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene (with TFE plug)
descrição
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Características
autoclavable
embalagem
pack of 1 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 6460, 0004
tamanho do furo
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Serrated tubulation on each end.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z286443-1EA | 4061832616872 |
Z286443-6EA | 4061832616889 |