Documentos Principais
RDYSTPC01
Millipore
Autoclavable 3-Way Stopcock
To control the media flow direction in the ReadyStream® workflow
Sinônimo(s):
3 way valve, valve connector
About This Item
Código UNSPSC:
13102008
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 pieces
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
The autoclavable stopcock can optionally be connected between ReadyStream® System, GL45 lab bottle and dilutor to control the media flow direction
Informações legais
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany