5.74846
Água peptonada tamponada
ReadyStream® (Media bag), GranuCult® prime, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, pack of 3 × 10 L, pack of 10 × 3 L, for use with ReadyStream® System
Sinônimo(s):
Buffered, Buffered Peptone Solution, Concentrated media, GranuCult® Buffered peptone water media, ISO compliant BPW media, Peptone Water, Peptone Water (buffered), Phosphate-buffered, ReadyStream® Buffered Peptone Water, Salmonella testing media
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
FDA-BAM
ISO 11133
ISO 19250
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
according to ISO
Nível de qualidade
Formulário
granular
embalagem
pack of 3 × 10 L
pack of 10 × 3 L
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
ReadyStream® (Media bag)
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
capacidade
3x10 L
pH
7.0± 0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with ReadyStream® System
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3