Z182168
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Características
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
fabricante/nome comercial
Cadence Science 6010
Descrição geral
Water tested at 80 psi.
Informações legais
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z182168-1EA | 4061832530642 |