Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cadence Science 6021HP
Descrição geral
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Informações legais
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506575-1EA | 4061826729861 |