CLS4450500
Pyrex® baffled Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, laboratory flasks, Corning® 4450
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
narrow-mouth neck
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
closure type Rubber stopper
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 4450-500
capacidade
500 mL
Descrição geral
- Pyrex® baffled Erlenmeyer flasks feature a heavy tooled rim for maximum durability.
- Baffle-designed Delong flasks promote optimal and consistent solution agitation when used with flask shakers.
- Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
- Includes a marking spot for convenience.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)