Documentos Principais
731102
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
S18O2
Peso molecular:
68.06
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulário
gas
p.e.
-10 °C (lit.)
pf
-73 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
InChI
1S/O2S/c1-3-2/i1+2,2+2
chave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-XPULMUKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)