Documentos Principais
71742
Sigma-Aldrich
Sodium methanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Sinônimo(s):
Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
About This Item
Fórmula linear:
CH3SNa
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
3592983
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (RT)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Strong nucleophile used for the synthesis of methyl aryl sulfides from halo-arenes; Alkanethiolates are efficient reagents for SN2 dealkylation of esters and aryl ethers
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order