Documentos Principais
270342
Sigma-Aldrich
2-Methylbutane
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Isopentane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
1730723
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
HPLC grade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
11.17 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
788 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
8.3 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.020% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.354 (lit.)
p.e.
30 °C (lit.)
pf
-160 °C
densidade
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Aplicação
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-59.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Protocolos
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal