Documentos Principais
68312
Sigma-Aldrich
2-Metilpentano
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
‘Iso-hexano’
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.77 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
583 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
≤0.5% 3-methylpentane
≤2% 2,3-dimethyl-propane
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
p.e.
62 °C (lit.)
pf
−154 °C (lit.)
densidade
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O 2-metilpentano é usado principalmente como um n-alcano modelo em estudos relacionados ao craqueamento de alcanos, excesso de entalpias e equilíbrio vapor-líquido de misturas binárias de alcanos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Isobaric Vapor? Liquid Equilibrium in the Systems 2-Methylpentane+ Methyl 1, 1-Dimethylethyl Ether,+ Ethyl 1, 1-Dimethylethyl Ether, and+ Methyl 1, 1-Dimethylpropyl Ether.
Aucejo A
Journal of Chemical and Engineering Data, 43(6), 973-977 (1998)
Alkane cracking, alkene polymerization, and Friedel?Crafts alkylation in liquids containing the acidic anions HX2?, XH (AlX4)?, XH (Al2X7)?, and Al2X7?(X= chlorine, bromine).
Xiao L
J. Mol. Catal. A: Chem., 214(1), 121-127 (2004)
Excess enthalpies for the binary systems n-octane with 2-methylpentane and 3-methylpentane.
Ameling W
Journal of Chemical and Engineering Data, 28(2), 184-186 (1983)
Andrea N Giordano et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(15), 3545-3555 (2015-03-27)
We report the solvent-dependent dynamics of carbonyl site exchange for Fe(CO)3(η(4)-norbornadiene) (FeNBD) in a series of linear and nonlinear alkanes. The barrier to exchange is very low (∼1.5 kcal/mol), and the resulting carbonyl dynamics are rapid enough to lead to
2-Methylpentane (isohexane). CAS# 107-83-5.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 81-92 (1999-10-28)