D151602
2,3-Dimethylbutane
98%
Sinônimo(s):
Diisopropyl
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
788 °F
Lim. expl.
~7.7 %
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
58 °C (lit.)
pf
−129 °C (lit.)
densidade
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis, structure, and properties of the condensation product of hexaoxocyclohexane with 2, 3-bis (hydroxyamino)-2, 3-dimethylbutane: Discusses the chemical synthesis and structural analysis of a novel compound derived from hexaoxocyclohexane and 2,3-dimethylbutane (EV Tretyakov, AO Tkacheva, 2014).
- Catalysts by design - Surface organometallic chemistry on oxide and metal for dehydrogenation of 2, 3-dimethylbutane: This paper details the development of a selective catalyst system for the dehydrogenation of 2,3-dimethylbutane, emphasizing the stability and efficiency of the catalyst (P Rouge, A Garron, S Norsic, C Larabi, N Merle, 2019).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal