88965
Sulfolane
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.2 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
n20/D 1.485
p.e.
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
pf
20-26 °C (lit.)
densidade
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
chave InChI
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
177 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43