Key Documents
1.08327
Supelco
Tolueno
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Toluol, metilbenzeno
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
203-625-9
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
300 nm, ≥70%
310 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
pb
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 4 °C
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Influência do tolueno na degradação de matéria orgânica complexa em sistemas de tratamento de águas residuais.: Este estudo examina o impacto do tolueno nos processos de degradação de matéria orgânica complexa em sistemas de tratamento de águas residuais. Ele destaca os efeitos inibitórios do tolueno na atividade microbiana e propõe estratégias para mitigar esses efeitos a fim de melhorar a eficiência do tratamento de águas residuais (Taheri et al., 2022).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,9%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,05%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0006 meq/g
Transmissão (em 300 nm): ≥ 70%
Transmissão (em 310 nm): ≥ 80%
Transmissão (a partir de 350 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Tolueno ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
Tolueno
Tolueno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
Tolueno
Tolueno Laboratory Reagent, ≥99.3%
Sigma-Aldrich
179965
Tolueno
Tolueno anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
Tolueno
Artigos
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets