Documentos Principais
1.00668
Supelco
Diclorometano
for gas chromatography MS SupraSolv®
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-838-9
NACRES:
NA.03
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤5.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicação
Used for extraction and GC analysis using MS detection.
Also used for the analyses of:
  • polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/F) in food and water samples
  • polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food
Nota de análise
Evaporation Number: 1.9
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanol for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00837
Metanol
Diclorometano OmniSolv® HR-GC
Supelco
DX0837
Diclorometano
Acetato de etila for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00789
Acetato de etila
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano
Hexano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
Hexano
Acetona for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00658
Acetona
Diclorometano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Sigma-Aldrich
32222
Diclorometano