Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.04307
Supelco
Heptano
greener alternative
about 85% EMPLURA®
Sinônimo(s):
Heptane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-563-8
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥85% (GC)
p.e.:
98 °C (lit.)
pressão de vapor:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥85% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C